Merck
695076
Sigma-Aldrich
ギ酸
ACS reagent, ≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96%
形状
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfite (SO32-): passes test
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
アプリケーション
sample preparation
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギ酸は、ギ酸メチルまたはホルムアミドの加水分解によって、またはその塩から生成される単純なカルボン酸です。主に染色、繊維、皮革、ゴム、化学、製薬産業で使用されます。
アプリケーション
ギ酸は、以下の用途で試薬として使用できます:
  • 第二級アミンを合成するためのニトロ化合物を用いたカルボニル化合物のCo-Nx-触媒による1ポット還元的アミノ化。
  • 多環式および複素環式ニトロアレーンの対応するアミンへの光還元。
  • オレフィンから飽和炭化水素へのPd触媒による化学選択的水素化。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695076-BULK:
695076-500ML:4548173290416
695076-5ML:4548173290409
695076-2.5L:4548173290423
695076-100ML:4548173290430
695076-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ギ酸 Suprapur®
Supelco
1.11670
ギ酸
ギ酸 for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00264
ギ酸
ギ酸 98-100%, EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.00263
ギ酸
Electron momentum spectroscopy of formic acid.
Nixon KL, et al.
Chemical Physics Letters, 474(1), 23-27 (2009)
Direct formic acid fuel cells.
Rice C, et al.
Journal of Power Sources, 111(1), 83-89 (2002)
Photodissociation of formic acid.
Su H, et al.
J. Chem. Phys. , 113(5), 1891-1897 (2000)
The crystal structure of formic acid.
Holtzberg F, et al.
Acta Crystallographica, 6(2), 127-130 (1953)
Switchgrass pretreatment and hydrolysis using low concentrations of formic acid.
Marzialetti T, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 86(5), 706-713 (2011)
資料
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.