グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
損失
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
- 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
- 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うことはありません
- エコロジー–包装にくっつかないので廃棄物が減ります
- 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
- 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
- フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746363-BULK:
746363-6X500G:
746363-1KG:
746363-4X2.5KG:
746363-500G:
746363-6X1KG:
746363-5KG:
746363-25KG:
746363-VAR:
746363-12KG:
746363-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.