Merck
239321
Sigma-Aldrich
亜硫酸ナトリウム
ACS reagent, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO3
CAS番号:
分子量:
126.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
溶解性:
water: soluble 126 g/L at 20 °C
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 5210
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder or crystals
不純物
Free acid, passes test
≤0.005% insolubles
≤0.03 meq/g Titr. free base
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
溶解性
water: soluble 126 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
亜硫酸ナトリウムは、還元剤として一般的に使用される水溶性無機塩です。スルホン化およびスルホメチル化反応にも使用されます。また、繊維業界では漂白剤、脱硫剤、脱塩素剤としても使用されます。水処理プロセスでは、酸素および遊離塩素の捕捉剤として、Na2SO3が使用されます。亜硫酸ナトリウムは、アルデヒドとケトンと付加物を形成することにより、それらの精製と分離に関与します。その他の用途には、チオ硫酸ナトリウム、洗剤、染料の製造などがあります。
アプリケーション
亜硫酸ナトリウムは以下の用途に使用できます:
  • アリールボロン酸およびアリールボロン酸エステルを対応するフェノールにヒドロキシル化する際の還元剤として。
  • α-アミノアルコールメタンスルホン酸塩酸塩のα-アミノアルカンスルホン酸ナトリウムへの変換。
  • DABCO·(SO2)2(略称DABSO)のマルチグラム合成におけるSO2前駆体として。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
239321-2.5KG:
239321-25KG:
239321-12KG:
239321-VAR:
239321-500G:
239321-BULK:
239321-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reaction kinetics of sodium sulfite oxidation by the rapid-mixing method.
Barron CH and O'Hern HA.
Chemical Engineering Science, 21(5), 397-404 (1966)
New plasticizers for wheat gluten films.
Irissin-Mangata J, et al.
European Polymer Journal, 37(8), 1533-1541 (2001)
Amber R Boles et al.
Biotechnology and bioengineering, 109(3), 637-646 (2011-10-22)
A novel sulfur-utilizing perchlorate reducing bacterial consortium successfully treated perchlorate (ClO₄⁻) in prior batch and bench-scale packed bed reactor (PBR) studies. This study examined the scale up of this process for treatment of water from a ClO ₄⁻ and RDX contaminated
Yisu Han et al.
ACS chemical biology, 14(4), 619-635 (2019-03-09)
APEX is an engineered peroxidase that catalyzes the oxidation of a wide range of substrates, facilitating its use in a variety of applications from subcellular staining for electron microscopy to proximity biotinylation for spatial proteomics and transcriptomics. To further advance
Jingang Wang et al.
Chemosphere, 91(3), 351-357 (2012-12-26)
This paper presents a simple, easy and reliable method for determination of EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) in aqueous system. Using EDTA chelating with ferric irons, an excessive amount of Fe(3+) was added to EDTA solution, and Fe(3+) in excess was reduced
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.