製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98% (RT)
フォーム
powder
不純物
insoluble matter, passes filter test
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
thiosulfate (S2O32-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 265 nm in H2O at 1 M
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 酵素加水分解の促進を目的とした、アンモニウムおよび亜硫酸ナトリウム(ASS)を用いた前処理によるトウモロコシ茎の構造特性の調整:この研究では、バイオ燃料生産効率の向上に不可欠な酵素分解を促進するためのバイオマス前処理における、亜硫酸ナトリウムの効果的な利用が実証されています(Chen X et al., 2024)。
- トウモロコシの皮の副産物から化学処理と結晶セルロース強化により得られた大豆タンパク質ベースのフィルム:生分解性フィルムの開発における亜硫酸ナトリウムの応用に焦点を当て、食品包装業界における持続可能な素材の創出におけるその潜在的可能性を示しています(Zhang B et al., 2024)。
- 大腸菌における低酸素状態の制御に関与する新たな低酸素誘導剤としての亜硫酸ナトリウム:低酸素条件下での細菌増殖の管理における生化学的応用に関する洞察を提供し、低酸素誘導剤としての亜硫酸ナトリウム′の役割を調査しています。これは、生物医学研究および微生物管理に関連するものです(Ye Q et al., 2024)。
- 原始細胞におけるエネルギー獲得プロセスのモデル化:亜硫酸の酸化による、二分子膜を横断するプロトン輸送:生物学的膜を横断するプロトン輸送を促進する亜硫酸ナトリウムの潜在的可能性を調査しています。これは細胞のエネルギーメカニズムを理解する上で重要であり、バイオエネルギーや合成生物学の進歩につながる可能性があります(Paula S et al., 2024)。
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Gloves
適用法令
Jan Code
71988-1KG:
71988-VAR:
71988-250G:
71988-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック