認証
suitable for SM 5210
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
70-72 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 30 parts
alcohol: soluble
benzene: insoluble
diethyl ether: slightly soluble
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
thiourea
SMILES記法
NC(=S)NCC=C
InChI
1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
InChI Key
HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
108804-50G:
108804-BULK:
108804-VAR:
108804-250G:
108804-25KG:
108804-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.