Merck
P7629
Sigma-Aldrich
N-フェニルチオ尿素
≥98%
別名:
1-フェニル-2-チオ尿素, PTU, フェニルチオカルバミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHCSNH2
CAS番号:
分子量:
152.22
Beilstein:
907309
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
145-150 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
InChI Key
FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Phenylthiourea, also known as phenylthiocarbamide (PTC) is an organosulfur thiourea containing a phenyl ring, that is commonly used as a reactant to synthesis N- phenylformamidinoformamidinothiocarbamide.
アプリケーション
N-フェニルチオ尿素は、以下を合成するための反応体として使用できます:
  • ハロケトンとの溶媒・触媒フリーの縮合によるチアゾール.
  • 酸化によるホルムアミジンジスルフィド.
  • 発光性のシアン化銅(I)ベースの配位重合体.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P7629-VAR:
P7629-25G:
P7629-10G:
P7629-BULK:
P7629-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microwave assisted solvent-free synthesis of N-phenyl-4-(pyridin-4-yl) thiazoles and their drug-likeness studies
Kukade M, et al.
Journal of the Indian Chemical Society, 99, 100509-100509 (2022)
Oxidative conversion of thiourea and N-substituted thioureas into formamidine disulfides with acidified chloramine-T: a kinetic and mechanistic approach
Shubha J, et al.
Journal of Sulfur Chemistry, 30, 490-499 (2009)
Solvent-free synthesis of luminescent copper (I) coordination polymers with thiourea derivatives
Grifasi F, et al.
Crystal Growth & Design, 15, 2929-2939 (2015)
Panagiotis Symvoulidis et al.
Nature methods, 14(11), 1079-1082 (2017-10-03)
A long-standing objective in neuroscience has been to image distributed neuronal activity in freely behaving animals. Here we introduce NeuBtracker, a tracking microscope for simultaneous imaging of neuronal activity and behavior of freely swimming fluorescent reporter fish. We showcase the
Wael Bazzi et al.
eLife, 7 (2018-07-12)
Recent lineage tracing analyses have significantly improved our understanding of immune system development and highlighted the importance of the different hematopoietic waves. The current challenge is to understand whether these waves interact and whether this affects the function of the