アプリケーション
- 生物学的および化学的硝化阻害剤は、土壌総N硝化速度とN(2)O産生に対して異なる影響を示しました:(15)Nマイクロコズム研究。:本研究では、2-chloro-6-(trichloromethyl)pyridineなどの生物学的および化学的硝化阻害剤が土壌窒素プロセスに及ぼす影響を検討しています。この知見は、土壌の窒素動態と温室効果ガス排出に及ぼす影響の違いを浮き彫りにしています(Lan et al.、2023)。
- さまざまな硝化阻害剤利用率と土壌水分含量の関数としての、施肥土壌からの亜酸化窒素排出量:本稿では、2-chloro-6-(trichloromethyl)pyridineなどの硝化阻害剤の適用率と土壌水分量との間の亜酸化窒素排出量に関する相互作用について検討し、環境保護のための阻害剤使用の最適化に関する洞察を提示しています(LinおよびHernandez-Ramirez、2020)。
- 秋と春に窒素およびニトラピリンを適用した影響としての、トウモロコシ-大豆輪作からの地下排水における硝酸塩の減少:本研究では、2-chloro-6-(trichloromethyl)pyridineの誘導体であるニトラピリンの季節的な適用を調査し、農業システムにおける硝酸塩浸出の減少と窒素利用効率の向上におけるその効果を評価しています(RandallおよびVetsch、2005)。
- アンモニア酸化細菌のNitrosomonas europaeaによるニトラピリンの6-クロロピコリン酸への酸化:この基礎研究は、ニトラピリンの微生物分解経路を解明して、その環境動態と持続性の理解に貢献しています(VannelliおよびHooper、1992)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1930-VAR:
C1930-BULK:
C1930-5G:4548173947884
C1930-1G:4548173947877
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.