Merck
431648
Sigma-Aldrich
硫化ナトリウム 九水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
硫化ナトリウム九水和物, 硫化二ナトリウム九水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S·9H2O
CAS番号:
分子量:
240.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: sodium
不純物
<100 ppm total metallic impurities
微量陰イオン
SO32- and S2O32-: ≤0.1%
微量陽イオン
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
InChI Key
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫化ナトリウム九水和物は、化学式Na2S-H2Oの化合物です。白色から黄色の吸湿性固体で、水によく溶け、強く不快な臭気があります。 硫化ナトリウム九水和物は、通常、元素硫黄を水酸化ナトリウム溶液に溶解して製造し、これにより硫化ナトリウムが形成されます。この化合物の九水和物は、溶液に過剰な水を加えることで生成し、硫化ナトリウム1分子あたり9つの水分子を含む結晶固体が形成されます。 硫化ナトリウム九水和物は、化学反応における還元剤として、また鉱業における浮遊選鉱剤として、よく使用されています。また、染料、顔料およびその他の化合物の製造にも使用されます。
アプリケーション
硫化ナトリウム九水和物(Na2S.9H2O)は、α,ω-ジブロモおよび/またはα,ω-ジクロロアルカンと反応し、ポリアルキレンスルフィドを合成することができます。これは、排気ガスから酸化窒素を除去するための還元剤として使用することができます。また、Na2S.9H2Oは、複素環式チオクロームを合成する際の安価な硫黄源として使用することもできます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431648-50G:4548173223698
431648-VAR:
431648-BULK:
431648-250G:4548173223681
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Absorption-reduction technique assisted by ozone injection and sodium sulfide for NOx removal from exhaust gas
Mok YS
Chemical Engineering Journal, 118(1-2), 63-67 (2006)
The reaction products of sulfide and S-nitrosoglutathione are potent vasorelaxants.
Berenyiova A, et al.
Nitric Oxide, 46, 123-130 (2015)
The synthesis of polymeric sulfides by reaction of dihaloalkanes with sodium sulfide
Smith K, et al.
Journal of Sulfur Chemistry, 32(6), 521-531 (2011)
Convenient one-pot access to 2 H-3-nitrothiochromenes from 2-bromobenzaldehydes, sodium sulfide and beta-nitrostyrenes
Le TTH, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17(26), 6355-6358 (2019)
Veinot, J.G.C. et al.
Chemistry of Materials, 9, 2117-2117 (1997)