詳細
亜鉛アセチルアセトナート水和物(Zn(acac)2)は、吸湿性の水和金属有機錯体です。主として亜鉛ベースのナノ粒子およびマイクロ粒子の合成の前駆物質として使用されます。
アプリケーション
Zn(acac)2 は、オプトエレクトロニクスの用途で化学蒸着を行うときに亜鉛ベースのフィルムおよびコーティングを製作するために使用できます。
特徴および利点
高結晶度 (Zn,Fe)Fe2O4 フィルム調製およびこれらのフィルムの磁気特性測定のための新規 MOCVD 前駆体。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
132306-BULK:
132306-100G:
132306-5G:
132306-VAR:
132306-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zinc acetylacetonate hydrate adducted with nitrogen donor ligands: Synthesis, spectroscopic characterization, and thermal analysis
Journal of Molecular Structure, 1101, 41-49 (2015)
Efficiency enhancement of organic and thin-film silicon solar cells with photochemical upconversion
The Journal of Physical Chemistry C, 116(43), 22794-22801 (2012)
The synthesis of zinc oxide nanoparticles from zinc acetylacetonate hydrate and 1-butanol or isobutanol
Journal of Colloid and Interface Science, 346(2), 317-323 (2010)
A facile route to inverted polymer solar cells using a precursor based zinc oxide electron transport layer
Organic Electronics, 11(8), 1419-1422 (2010)
資料
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積