溶解性
11.5 g/L
かさ密度
550 kg/m3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (out of Mn): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Identity (IR-spectrum): conforms
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3