Merck
439738
Sigma-Aldrich
ヨウ化マンガン(II)
anhydrous, 99.99% trace metals basis
別名:
Manganese diiodide, Manganese iodide, Manganous iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnI2
CAS番号:
分子量:
308.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder or crystals (or flakes)
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder or crystals (or flakes)
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
80 °C (dec.) (lit.)
密度
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Mn]I
InChI
1S/2HI.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
QWYFOIJABGVEFP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439738-10G:
439738-2G-PW:
439738-VAR:
439738-2G:4548174009154
439738-BULK:
439738-10G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)