Merck
377449
Sigma-Aldrich
炭酸マンガン(II)
≥99.9% trace metals basis
別名:
炭酸マンガン, 炭酸マンガン(2+)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnCO3
CAS番号:
分子量:
114.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.9% trace metals basis
フォーム:
powder
溶解性:
dilute aqueous acid: slightly soluble(lit.)
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>200 °C (lit.)
溶解性
dilute aqueous acid: slightly soluble(lit.)
密度
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸マンガン(II)は、方解石に類似した構造を有する、八面体配位対称の化合物です。水にほとんど溶けない炭酸塩ですが、酸で処理すると水に溶けやすい塩になります。作物のマグネシウム欠乏症を治す添加剤として、植物の施肥に広く使用されている材料です。
アプリケーション
炭酸マンガン(II)は、以下のような用途に使用できます:      
  • スーパーキャパシタの電荷貯蔵容量と全体的な性能を向上させるための非対称型スーパーキャパシタの主電極材料として。      
  • 電池やスーパーキャパシタなど、さまざまな電気化学的用途の構成要素として使用される酸化マンガンを合成するための前駆体として。    
  • 酸素空孔に富む窒素添加炭酸マンガン(MnCO2@N)微小球の合成における前駆体材料として。これらの微小球は、電気化学的性能を高めるために、亜鉛イオン水溶液電池(ZIB)の正極材料として使用されます。
  • 水分解用途における酸素発生反応(OER)の潜在的な電極触媒として。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
377449-BULK:
377449-1KG:4548173939117
377449-VAR:
377449-250G:4548173939124
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Maciejewska et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-04)
Herein, a novel synthesis method of colloidal GdPO4:Mn2+,Eu3+ nanoparticles for luminescent nanothermometry is proposed. XRD, TEM, DLS, and zeta potential measurements confirmed the crystallographic purity and reproducible morphology of the obtained nanoparticles. The spectroscopic properties of GdPO4:Mn2+,Eu3+ with different amounts
Jyoti Patel et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(5) (2020-05-24)
Norfloxacin (NOFX), a broadly used fluoroquinolone antibiotic, has been a subject of great concern in the past few years due to its undesirable effect on human beings and aquatic ecosystems. In this study, novel Mn doped ZnS (Mn:ZnS) quantum dots
Manganese (II) salts as efficient catalysts for chemo selective transesterification of beta-keto esters under non-conventional conditions
Krishnaiah G, et al.
Tetrahedron Letters, 54(7), 703-706 (2013)
Manganese compounds
Reidies AH
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 42(1), 4-5 (2000)
Qi Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(47), 13854-13861 (2011-10-21)
We have employed atomistic simulation techniques to investigate the thermodynamics of mixing in the solid solutions of calcite (CaCO(3)) and rhodochrosite (MnCO(3)). Our calculations show that the fully disordered solid solution has positive enthalpies of mixing for the entire range
資料
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
機能性分子を薄膜として固定するための汎用性の高い温和かつ簡便な方法として知られている交互積層法(LbL)についてご紹介します。
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。