Merck
339288
Sigma-Aldrich
フッ化マンガン(II)
98%
別名:
フッ化マンガン, 二フッ化マンガン, 酸性フッ化マンガン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnF2
CAS番号:
分子量:
92.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
856 °C (lit.)
密度
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339288-BULK:
339288-10G:4548173928371
339288-50G:
339288-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3