Merck
377201
Sigma-Aldrich
酸化マンガン(II)
powder, −60 mesh, 99%
別名:
一酸化マンガン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MnO
CAS番号:
分子量:
70.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
粒径
−60 mesh
密度
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
InChI Key
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Manganese(II) oxide is an inorganic compound with the formula MnO that adopts the cubic rock-salt crystal structure with octahedral Mn2+ coordinating with octahedral O2-. Our 99% pure MnO is a green powder sieved through a 60 mesh (250 microns). Synthetically, it is a useful source of Mn2+ and is used in the battery industry as a precursor for manganese-containing cathode materials, like lithium nickel manganese cobalt oxide. It is also used in the semiconductor industry for fabricating thin-film transistors and other electronic devices. Because it is paramagneticat room temperature and considered to have good biocompatibility, MnO is alsoused in biomedical research in the development of contrast agents for magneticresonance imaging (MRI).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
377201-BULK:
377201-VAR:
377201-2KG:
377201-500G:4548173939100
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
資料
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.