Merck
8.05958
Sigma-Aldrich
Manganese(IV) oxide
(precipitated active) for synthesis
別名:
Manganese(IV) oxide, Manganese dioxide, Pyrolusite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MnO2
CAS番号:
分子量:
86.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-202-6
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
溶解性:
insoluble <0.001 g/L
品質水準
フォーム
powder
有効性
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
溶解性
insoluble <0.001 g/L
密度
5.21 g/cm3 at 21 °C
かさ密度
600‑800 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mn](=O)=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI Key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Manganese(IV) oxide (MnO2) can be used as an oxidizing agent for the oxidation of:
  • Allylic alcohols to α, β-ethylenic aldehydes, or ketones.
  • Propargylic alcohols to alkynic aldehydes or ketones.
  • Benzylic and heterocyclic alcohols to conjugated aromatic aldehydes or ketones.
  • Amines to aldehydes, imines, amides, and diazo compounds. Methyl arenes to form primary amides in the presence of urea and oxygen.
  • MnO2 can also be used to synthesize disubstituted oxazolines from aldoximes via in situ nitrile oxide formation. Non-activated cyclic and acyclic alcohols oxidized to ketone analogs using stoichiometric MnO2 and a ruthenium catalyst.
アナリシスノート
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 90.0 %
Loss on drying: ≤ 3.5 %
Oxidation Activity: passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Manganese dioxide
Cahiez Gerard, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)