Merck
1.05865
Supelco
Magnesium oxide
for analysis EMSURE®
別名:
Magnesium oxide, Magnesia usta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MgO
CAS番号:
分子量:
40.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-171-9
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥97% (complexometric)
フォーム:
solid
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥97% (complexometric)
フォーム
solid
不純物
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.5% Substances soluble in water
損失
≤3% loss on ignition, 1000 °C
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
密度
3.58 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
100 kg/m3
微量陰イオン
carbonate (CO32-): ≤1.5% (as CO2)
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%
Ca: ≤0.10%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.30%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Aluminosilicate-Supported Catalysts for the Synthesis of Cyclic Carbonates by Reaction of CO(2) with the Corresponding Epoxides.: Although not directly involving magnesium oxide, this research within analytical chemistry develops related catalytic processes which could cross-apply (Atzori et al., 2022).
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 97 %
Substances soluble in water: ≤ 0.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.10 %
Carbonate (as CO₂): ≤ 1.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.10 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.30 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Barium and Strontium (as Ba): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 3.0 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1