詳細
single side polished
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
(single crystal substrate)
誘電率
9.8
反応適合性
reagent type: catalyst
core: magnesium
L × W ×厚み
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
透過率
200-400 nm, 90%
500-1000 nm, 98%
mp
2852 °C (lit.)
半導体特性
<100>
SMILES記法
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
物性
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
634646-BULK:
634646-VAR:
634646-1EA:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.