アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
mp
2852 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529699-BULK:
529699-10G:
529699-50G:
529699-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.