製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥97.0% (calcined substance, KT)
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% total nitrogen (N)
損失
≤3% loss on ignition, 900 °C
mp
2852 °C (lit.)
溶解性
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.040
λ: 280 nm Amax: ≤0.025
SMILES記法
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63089-50G-F:
63089-BULK-F:
63089-VAR-F:
63089-250G-F:
63089-1KG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック