Merck
549649
Sigma-Aldrich
酸化マグネシウム
nanopowder, ≤50 nm particle size (BET)
別名:
Magnesium(II) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgO
CAS番号:
分子量:
40.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
nanopowder
品質水準
粒径
≤50 nm (BET)
mp
2852 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒト神経細胞および線維芽細胞に対する酸化マグネシウムナノ粒子の細胞毒性が研究されました。他のすべての金属酸化物ナノ粒子のうち、MgOナノ粒子は細胞死誘導能が最も低いことが見出されました。
アプリケーション
酸化マグネシウムのナノ粒子は、Al2(1-x)MgxTi(1+x)O5セラミックパウダーの形成に使用できます。複合誘電体材料は、MgOナノ粒子にポリ(メチルシルセスキオキサン)(PMSQ)を添加することで調製できます。MgOナノ粒子を使用して、特定の温度および圧力条件下で氷の核を生成しました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
549649-5G:
549649-VAR:
549649-25G:
549649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Facile synthesis of poly (methylsilsesquioxane) and MgO nanoparticle composite dielectrics.
Plank NOV, et al.
Journal of Materials Research, 28(11), 1490-1497 (2013)
Microwave sintering of Al2(1-x)MgxTi(1+x)O5 ceramics obtained from mixture of nano-sized oxide powders
Lashkari S and Ebadzadeh T
Ceramics International, 40(8), 12669-12674 (2014)
Exposure to titanium dioxide and other metallic oxide nanoparticles induces cytotoxicity on human neural cells and fibroblasts.
Lai JCK
International journal of nanomedicine, 3(4), 533-533 (2008)
An aerosol chamber investigation of the heterogeneous ice nucleating potential of refractory nanoparticles.
Saunders RW, et al.
Atmospheric Chemistry and Physics, 10(3), 1227-1247 (2010)
Peter Visser et al.
Faraday discussions, 180, 511-526 (2015-05-01)
Lithium carbonate and lithium oxalate were incorporated as leachable corrosion inhibitors in model organic coatings for the protection of AA2024-T3. The coated samples were artificially damaged with a scribe. It was found that the lithium-salts are able to leach from
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
金属酸化物ナノ結晶で修飾したグラフェンや貴金属(Pt)およびPt系合金で修飾したグラフェンの製造、構造、および性能について紹介します。
すべて表示