Merck
203718
Sigma-Aldrich
酸化マグネシウム
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgO
CAS番号:
分子量:
40.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38110204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: magnesium
mp
2852 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 色素分解、電池、センサー用途の新規酸化マグネシウムナノマテリアルの環境に優しい合成:この研究では、酸化マグネシウムナノ粒子の合成と、その色素分解、電池、センサーにおける用途について検討しています(Ramakrishna et al., 2024)。
  • シルト化学組成が粘土リッチペーストの解凝集・凝固に及ぼす影響:この研究では、工業用途に使用される粘土リッチペーストの凝集特性を変化させる上での酸化マグネシウムの役割を検討しています(Ardant et al., 2024)。
  • 合成MgOナノ粒子とその用途に関するシステマティックレビュー:このレビューでは、酸化マグネシウムナノ粒子のさまざまな合成法とその多様な用途について述べています(Hemmami et al., 2024)。
  • 化学的かつ環境に優しい合成法により調製した酸化マグネシウムの物理化学的性質、生体活性、細胞毒性に関する比較検討:この研究では、酸化マグネシウムナノ粒子のさまざまな合成法と、それらが物理化学的性質、生体活性、細胞毒性に及ぼす影響を比較しています(Archana & Menon, 2024)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203718-BULK:
203718-VAR:
203718-5G-PW:
203718-5G:
203718-100G-PW:
203718-100G:
203718-25G-PW:
203718-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Peter Visser et al.
Faraday discussions, 180, 511-526 (2015-05-01)
Lithium carbonate and lithium oxalate were incorporated as leachable corrosion inhibitors in model organic coatings for the protection of AA2024-T3. The coated samples were artificially damaged with a scribe. It was found that the lithium-salts are able to leach from
Xiaoyan Sun et al.
BMC plant biology, 15, 116-116 (2015-05-11)
Heat stress is a critical threat to tall fescue in transitional and warm climate zones. Identification of association between molecular markers and heat tolerance-related functional traits would promote the efficient selection of heat tolerant tall fescue cultivars. Association analysis of
Sanket A Deshmukh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(44), 15593-15605 (2012-10-19)
Atomic scale characterization of the structure and dynamics of confined water molecules located near the metal oxide-aqueous interface is carried out using molecular dynamics simulations. Proximity effects on water molecules (H(2)O) near a magnesium oxide surface (MgO(100)) at room temperature
Magdalena Maciejewska et al.
Journal of chromatography. A, 1257, 141-148 (2012-08-22)
Inverse gas chromatography (IGC) was applied at infinite dilution to evaluate the surface properties of calcium and magnesium oxide nanoparticles and the effect of surface grafted unsaturated carboxylic acid on the nanopowder donor-acceptor characteristics. The dispersive components (γ(s)(D)) of the
Jian-Bin Shi et al.
Carbohydrate research, 359, 65-69 (2012-08-29)
This work describes the structural changes of bagasse hemicelluloses during the cooking process involving active oxygen (O(2) and H(2)O(2)) and solid alkali (MgO). The hemicelluloses obtained from the bagasse raw material, pulp, and yellow liquor were analyzed by high-performance anion-exchange
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.