Merck
243388
Sigma-Aldrich
酸化マグネシウム
ACS reagent, 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgO
CAS番号:
分子量:
40.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: magnesium
不純物
≤0.02% NH4OH pptd.
≤0.02% insol. dil. HCl
≤0.4% water soluble substances
損失
≤2.0% loss on ignition
mp
2852 °C (lit.)
微量陰イオン
SO42- and SO32-: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.01%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤0.5%
Sr: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
SMILES記法
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化マグネシウム(MgO)は、産業上重要な高温材料です。リチウムをドープした酸化マグネシウム(Li/MgO)は、メタンからエチレンとエタンを合成するのに使用される場合があります。Li/MgOは表面積が広く、温度安定性が高く、酸性またはアルカリ性試薬による除去が容易なため、カーボンナノチューブの触媒担体として広く使用されています。
アプリケーション
酸化マグネシウム(MgO)は、さまざまな触媒担体に担持された2種の金属からなるCo-Mo触媒の合成に使用されています。これらの触媒は、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)の合成に使用されました。
これは、多孔性β-リン酸三カルシウム(β-TCP)の製造時の相安定化剤として使用される場合があります。
リチウムをドープした酸化マグネシウム(Li/MgO)は、エチレンとエタンの合成に使用される場合があります。(R)-フェニル炭酸塩の調製時に触媒として使用される場合もあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243388-500G:
243388-100G:
243388-25G:
243388-6X500G:
243388-VAR:
243388-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Effect of different catalyst supports on the (n, m) selective growth of single-walled carbon nanotube from Co-Mo catalyst.
Wang B, et al.
J. Mater. Sci., 44(2), 3285-3295 (2009)
Arantxa García-Legorreta et al.
Nutrients, 12(9) (2020-09-26)
Magnesium is a mineral that modulates several physiological processes. However, its relationship with intestinal microbiota has been scarcely studied. Therefore, this study aimed to assess the role of dietary magnesium content to modulate the intestinal microbiota of Wistar male rats.
Fabrication of β-TCP foam: Effects of magnesium oxide as phase stabilizer on its properties.
Nikaido T, et al.
Ceramics International, 41(10), 14245-14250 (2015)
Magnesium oxide-catalysed reaction of carbon dioxide with an epoxide with retention of stereochemistry.
Yano T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 12, 1129-1130 (1997)
Synthesis of ethylene and ethane by partial oxidation of methane over lithium-doped magnesium oxide.
Ito T and Lunsford JH.
Nature, 721-722 (1985)