Merck
1.05862
SAFC
Magnesium oxide
light extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 530
医薬品製造
別名:
Magnesium oxide, Magnesia usta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MgO
CAS番号:
分子量:
40.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
E番号:
E530
EC Index Number:
215-171-9
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
フォーム
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
密度
3.58 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Magnesium oxide can be used as pH adjuster and is suitable for use in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1058629025BWT:
1058629020:
CO1E1058621000:
1058621000:
1058629999:
MX11058621000:
CO1E1058629020:
1058629025:
1058620000:
CO1E1058629025:
試験成績書(COA)