Merck
634182
Sigma-Aldrich
酸化カルシウム
nanopowder, <160 nm particle size (BET), 98%
別名:
生石灰, 石灰
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaO
CAS番号:
分子量:
56.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
nanopowder
粒径
<160 nm (BET)
bp
2850 °C (lit.)
密度
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChI Key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化カルシウム(CaO)は、生石灰とも呼ばれ、高い反応性と汎用性で広く知られているイオン化合物です。この製品は、粒子サイズ< 160 nm、密度 25 °℃ で 3.3 g/mL、微量金属含有量 98% です。酸化カル​​シウムは白色の固体で、吸湿性が高く、空気中の水分と容易に反応します。酸化カル​​シウムは、セメントやガラスの製造など、さまざまな産業用途で広く利用されており、フラックスとして働きます。鉄鋼業界ではスラグ調整剤として、また水和による水酸化カルシウムの製造にも使用されています。さらに CaO は pH レベルを調整するための水処理プロセスや、カルシウムベースの化学物質の製造にも使用されます。CaO は、次の用途にも使用されます。ナノ粒子の合成:酸化カル​​シウムは、触媒や薬物送達に応用されるカルシウムベースのナノ材料の合成における前駆物質として機能します。 ガラス製造:フラックス剤:CaO はガラス製造においてフラックスとして使用され、シリカの融点を下げて溶融プロセスを改善し、ガラスの特性を高めます。
アプリケーション
  • 持続可能なコンクリート生産における酸化カルシウムの使用:アルカリ活性化スラグコンクリートの抗炭酸化特性の強化における酸化カルシウムの役割を調査し、持続可能な建築の実践におけるその有用性を示唆しています(P Shi et al., 2024)。
  • 歯科用途向けの農産工業廃棄物由来の酸化カルシウム:廃棄卵殻由来の酸化カルシウムナノ粒子の合成を評価し、歯の組織再生の促進におけるその可能性に焦点を合わせています(J do Amparo Madureira et al., 2024)。
  • 高灰分石炭スライム浄化における酸化カルシウム:環境浄化のための吸着性能を強化する、高灰分石炭スライム由来の土壌の回復における酸化カルシウムの使用について議論しています(Y Tian et al., 2024)。
  • 酸化カルシウム系活性剤の開発:酸化亜鉛の必要性を低減して環境持続可能性を促進する天然ゴムの加硫活性剤としての酸化カルシウムフライアッシュ廃棄物の使用について詳細を説明しています(W Naebpetch et al., 2024)。
法的情報
Engi-Mat Co.の製品
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
634182-100G:4548173944784
634182-25G:4548173944791
634182-BULK:
634182-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Arup Roy et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(9), 1570-1578 (2013-08-29)
The high degree of microbial diseases and their multidrug resistant properties make the researchers to develop new class of antimicrobial agents. A modern and innovative approach of drug development is the use of metallic nanoparticles as new formulations of antimicrobial
M Lopes et al.
Poultry science, 92(3), 638-644 (2013-02-26)
Testing different management practices can help to identify conditions that decrease or even eliminate pathogenic bacteria in poultry litter. A trial was conducted to evaluate the effects of daily manual stirring (rotation of the litter with a pitchfork) for the
E Belon et al.
The Science of the total environment, 439, 87-95 (2012-10-16)
The inputs of ten trace elements (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn) to French agricultural soils have been assessed. The six main sources considered were: pesticides, mineral fertilizers, animal manure, liming materials, sludge and composts and
Marco Faustini et al.
Nanoscale, 5(3), 984-990 (2012-12-19)
We report the simple preparation of ultra-thin self-assembled nanoperforated titanium calcium oxide films and their use as reactive nanomasks for selective dry etching of silicon. This novel reactive nanomask is composed of TiO(2) in which up to 50% of Ti
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(14), 5085-5091 (2013-02-12)
Inspired by Nature's catalyst, a nano-size layered manganese-calcium oxide showed a low overvoltage for water oxidation in acidic solutions, which is comparable to platinum.