詳細
酸化ナトリウムは強アルカリ性酸化物であり、一般に、セラミックの釉薬の活性溶剤として使用されます。
アプリケーション
酸化ナトリウムは、プラズマ処理中の有機ポリマーフィルムのコーティング前駆体として使用され、その抗菌特性が分析されます。
酸化ナトリウムは、プラズマ処理中の有機ポリマーフィルムのコーティング前駆体として使用され、その抗菌特性が分析されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
645613-BULK:
645613-VAR:
645613-250G:4548173965710
645613-50G:4548173965727
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anne Mette Zenner Boisen et al.
Particle and fibre toxicology, 9, 19-19 (2012-06-05)
Particulate air pollution has been linked to an increased risk of cardiovascular disease and cancer. Animal studies have shown that inhalation of air particulates induces mutations in the male germline. Expanded simple tandem repeat (ESTR) loci in mice are sensitive
M Gubler et al.
International endodontic journal, 41(8), 670-678 (2008-06-17)
To test whether bioactive glasses kill microbiota via mineralization or the release of ions other than sodium. Flame-spray synthesis was applied to produce nanometric glasses of different sodium content and constant Ca/P ratio: 28S5, 45S5 and 77S. Calcium hydroxide and
Li Zhong et al.
Journal of hazardous materials, 172(2-3), 1629-1634 (2009-09-09)
A mild hydro-chemical process to extract Al(2)O(3) in red mud to produce sodium aluminate hydrate was investigated, and the optimum conditions of Al(2)O(3) extraction were verified by experiments as leaching in 45% NaOH solution with CaO-to-red mud mass ratio of
Masanobu Kamitakahara et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 20(12), 2419-2426 (2009-07-15)
A simulated body fluid (SBF) with ion concentrations similar to body fluid, proposed by Kokubo et al., is widely used to evaluate bone-bonding potential through the formation of an apatite layer. To be confident of the evaluation of the potential
G Lusvardi et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(30), 10331-10338 (2009-07-04)
In this work, the glass transition temperature and chemical durability of bioactive phospho-silicate glasses were experimentally determined and correlated to the structural descriptor Fnet derived from classical molecular dynamics simulations. The replacement of CaF2 for Na2O in the parent glass