アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
thiol
SMILES記法
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 様々な種類のチオール配位子で保護された双二十面体Au(25)クラスターの調製
- リン酸化ペプチドの配列決定において、マトリックス支援レーザー脱離/イオン化質量分析のイオン化効率を高めるための誘導化試薬として
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252581-BULK:
252581-VAR:
252581-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.