Merck
128007
Sigma-Aldrich
1,5-ジブロモペンタン
97%
別名:
ペンタメチレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)5Br
CAS番号:
分子量:
229.94
Beilstein:
1209245
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
8 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
110 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCCCCCBr
InChI
1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI Key
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,5-ジブロモペンタンは、熱帯海洋酵母であるYarrowia lipolytica3589の増殖栄養補助剤です
アプリケーション
1,5-ジブロモペンタンは、1,5-di-Grignard(グリニャール)試薬の調製に使用されました。また、これは新規スピロ環式ピロリドンの合成にも使用されました
1.5-ジブロモペンタンは、次の物質の調製に使用できます。
  • 5-ピラゾロン誘導体。
  • ポリ(アルコルアリールエーテル)デンドリマーの核を形成するO-アルキル化フロログルシノール誘導体の調製。
  • デゾシンの中間体の調製、すなわち、1-メチル-7-メトキシ-2-テトラロンを用いた(R)-(+)-1-(5-ブロモペンチル)-1-メチル-7-メトキシ-2-テトラロンの調製。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
128007-BULK:
128007-5G:
128007-100G:
128007-500G:
128007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2217-2217 (1992)
Akimitsu Miyaji et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(33), 18595-18605 (2020-08-14)
Formate dehydrogenase from Candida boidinii (EC.1.2.1.2; CbFDH) is a commercially available enzyme and can be easily handled as a catalyst for the CO2 reduction to formate in the presence of NADH, single-electron reduced methylviologen (MV+˙) and so on. It was
Synthesis of poly (alkyl aryl ether) dendrimers
Nithyanandhan J and Jayaraman N
The Journal of Organic Chemistry, 67(17), 6282-6285 (2002)
Ashraf Khan et al.
Journal of chromatographic science, 59(2), 112-119 (2020-12-09)
A new, simple and stability-indicating gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID) method was developed and validated for the quantitative determination of busulfan and its organic impurities (OI) in drug substance without derivatization. The chromatographic attributes were achieved on a fused silica
Zhengxin Cai et al.
Nuclear medicine and biology, 43(1), 108-115 (2015-11-26)
Imaging fatty acid uptake and utilization has broad impact in investigating myocardial diseases, hepatic functions, tumor progression, and the metabolic state of adipose tissue. The SPECT tracer (123)I-15-(p-iodophenyl)-3-(R,S)-methylpentadecanoic acid (BMIPP) is a clinically used nuclear medicine tracer to image myocardial