Merck
C28707
Sigma-Aldrich
4-クロロベンゼンメタンチオール
98%
別名:
4-クロロベンジルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2SH
CAS番号:
分子量:
158.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5893 (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChI Key
GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C28707-25G:
C28707-100G:
C28707-BULK:
C28707-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ben J Tickner et al.
Chemical science, 10(20), 5235-5245 (2019-06-14)
We report the formation of a series of novel [Ir(H)2(IMes)(α-13C2-carboxyimine)L] complexes in which the identity of the coligand L is varied. When examined with para-hydrogen, complexes in which L is benzylamine or phenethylamine show significant 1H hydride and 13C2 imine