Merck
RES1458C
SAFC
CDAP
別名:
1-シアノ-4-ジメチルアミノピリジニウムテトラフルオロホウ酸, CDAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10BF4N3
CAS番号:
分子量:
234.99
Beilstein:
5685616
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
InChI Key
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイオ医薬品の工程で使用するためのメルクの高品質原料のSAFC®ポートフォリオは、お客様がM-Clarityプログラムに規定された要件を満たせるよう、厳格な品質管理手順に耐え、文献と専門知識も備えています。
M-Clarity Program
メルクの下流工程化学物質の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに従来の治療薬および新規治療薬を製造するための高品質原料を提供するだけでなく、より迅速な市場参入と規制上の課題の単純化にも役立ちます。低リスクの用途向けの非GMPグレードから、高リスクの用途向けのIPEC-PQG GMPまで、お客様のあらゆる製造ニーズに対応する製品を取り揃えています。
包装
製品は、次のパッケージサイズで入手できます。
RES1458C-B101X: 100 mg容器
RES1458C-B102X: 500 mg容器
RES1458C-B103X: 1 g容器
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Song Chen et al.
Acta pharmacologica Sinica, 30(7), 1008-1014 (2009-07-04)
YCP, a novel (1,4)-alpha-D-glucan, was isolated from the mycelium of the marine filamentous fungus Phoma herbarum YS4108. In this work, we investigated a YCP-binding cellular receptor expressed by macrophages and the intracellular signal transduction pathways involved in YCP-induced macrophage activation.
HyunChul Youn et al.
Journal of affective disorders, 239, 30-36 (2018-07-12)
Depression is a risk factor for mild cognitive impairment (MCI) and for the conversion from MCI to Alzheimer's disease (AD). This study investigated regional cerebral glucose metabolism (rCMglc) in older adults with depression and MCI, either with or without amyloidopathy.
Eun Hwa Choi et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 23(2), 162-167 (2015-12-18)
The efficacy of the serotype 3 (ST3) pneumococcal conjugate vaccine (PCV) remains unclear. While the synthesis of capsular polysaccharide (CPS) of most serotypes is wzy dependent, the strains of two serotypes, 3 and 37, synthesize CPS by the synthase-dependent pathway
Valerian B Pinto et al.
PloS one, 8(11), e79304-e79304 (2013-11-19)
A native outer membrane vesicles (NOMV) vaccine was developed from three antigenically diverse strains of Neisseria meningitidis that express the L1,8, L2, and L3,7 lipooligosaccharide (LOS) immunotypes, and whose synX, and lpxL1 genes were deleted.. Immunogenicity studies in mice showed
Xian Zhang et al.
PloS one, 8(3), e60781-e60781 (2013-04-05)
Various natural polysaccharides are capable of activating the immune system and therefore can be employed as biological response modifiers in anti-tumor therapy. We previously found a homogenous polysaccharide from the mycelium of marine fungus Phoma herbarum YS4108, named YCP, exhibiting