Merck
D5652
Sigma-Aldrich
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, powder, suitable for cell culture
別名:
DPBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.2-7.8
溶解性
water: 9.6 g/L, clear
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ダルベッコ′リン酸緩衝食塩水は、組織培養で広く用いられる平衡塩溶液(BSS)です。
アプリケーション
D-PBSは、調製時や連続移し替え時の細胞の洗浄に使用します。
ダルベッコ′リン酸緩衝食塩水は、以下の用途に使用されています:
  • Fe-20Mn-1.2C合金のin vitro分解挙動を研究するための擬似生理学的ソリューションの1つとして
  • マイクロカプセル化のためのアンジェリカギガス粉末の溶解
  • 細胞培養処理、創傷治癒アッセイ、トランスウェルアッセイ、アポトーシスアッセイの一環としての細胞洗浄
  • 細胞分析のための羊膜洗浄
生物化学的/生理学的作用
ダルベッコ′リン酸緩衝食塩水は、洗浄液、輸送液、希釈液として機能し、細胞内外の浸透圧の平衡を保ちます。細胞に水分を与え、正常な細胞代謝に不可欠な大量の無機イオン源として働きます。この緩衝食塩水は、グルコースなどの炭水化物と結合し、細胞代謝の主要なエネルギー源として機能します。また、培地を生理的pHの範囲内に保つ緩衝系も提供します。
数量
9.6 gの粉末で1 Lの溶液ができる配合です。
その他情報
本製品にはCaもMgも含まれていません。CaおよびMgを添加した製品もご用意しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
D5652LF1-BIBC:
D5652-2000L:
D5652-5L:
D5652-BULK:
D5652-VAR:
D5652-25K:
D5652-PROC:
D5652-25KG:
D5652-2X5L:
D5652-50KG:
D5652-BIBC:
D5652-200L:
D5652-1L:
D5652-10X1L:
D5652-50L:
D5652-50K:
D5652-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhaoxia Zhang et al.
Molecular vision, 24, 434-442 (2018-07-24)
Retinal G protein-coupled receptor (RGR) mRNA is transcribed in the outer nuclear layer of human retinas; however, it is not known whether the RGR gene is expressed in the rod or cone photoreceptors. In this study, we investigate broader expression
Ana C Bohórquez et al.
Journal of colloid and interface science, 506, 393-402 (2017-07-28)
The rotational diffusion of polyethylene glycol coated magnetic nanoparticles in serum albumin solutions was investigated in a range spanning 0mgmL
Functional enhancement of ultrafine Angelica gigas powder by spray-drying microencapsulation
Choi KO, et al.
LWT--Food Science and Technology, 101, 161-166 (2019)
Iqbal Hyder et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 9-9 (2020-03-01)
Gene transfer by electroporation is an established method for the non-viral mediated transfection of mammalian cells. Primary cells pose a particular challenge for electroporation-mediated gene transfer, since they are more vulnerable than immortalized cells, and have a limited proliferative capacity.
Lauren E Prusinski Fernung et al.
The American journal of pathology, 188(10), 2293-2306 (2018-08-04)
Uterine fibroids (UFs) are clonal, hormonally regulated, benign smooth-muscle myometrial tumors that severely affect female reproductive health, although their unknown etiology limits effective care. UFs occur fourfold more commonly in African American women than in Caucasian women, and African American