由来生物
bovine
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
アッセイ
90-120 mg/mL protein basis (biuret)
形状
solution
精製方法
heat shock fractionation
含みます
does not contain stabilizer or preservative
由来
USA origin
濃度
10% in DPBS
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.05% fatty acid
≤200 EU/mL endotoxin
pH
7.1-7.7
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
BSAは、脂肪酸(FA)の担体として知られています。そのため、細胞培養のようなFAと関連するアプリケーションでは、細胞株が違えば特定のFAに対する感受性も異なる可能性があるため、細胞株の培養に用いる特定の脂肪酸のコントロールに関して特定のBSAは重要である可能性があります。したがって、脂肪酸不含のBSAは、特定の脂肪酸の含量を慎重にコントロールせねばならない細胞培養に有用であり、研究者は特定の細胞株に必要な特定のFAをコントロールできます。また脂肪酸不含のBSAは、研究者が特定の細胞培養実験で使用したいと望む特定の脂肪酸に対し、最適かつ最大の結合部位を提供します。脂肪酸不含のBSAを使用すれば、脂肪酸不含ではないBSAに含まれる可能性がある内在性FAに関する懸念も解消されます。
特徴および利点
- 脂肪酸不含/脂肪酸含量が低いことを試験済み
- 低エンドトキシン
- ろ過滅菌済み
調製ノート
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1595-PH:
A1595PROC:
A1595-BULK:
A1595-VAR:
A1595-50ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
関連コンテンツ
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
ウシ血清アルブミン(BSA)の構造、分子量、機能、溶解性、製造方法、精製方法、アプリケーションおよび購入に関する情報が得られます。