Merck
B8667
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン 溶液
20 mg/mL in H2O, low bioburden, protease free, for molecular biology
別名:
BSA溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
20-22 mg/mL protein basis (biuret)
形状
solution
品質
non-acetylated
精製方法
heat shock fractionation
含みます
does not contain preservative
由来
USA origin
濃度
20 mg/mL in H2O
20-22 mg/mL Biuret
テクニック
PCR: suitable
不純物
Alakaline phosphatase, none detected
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
peroxidase, none detected
<10.0 cfu/mL Total microbial count
UniProtアクセッション番号
その他の活性
Alkaline Phosphatase free
DNase free
DNase, RNase, NICKase, protease, peroxidase and alkaline phosphatase, none detected
NICKase free
Peroxidase free
Protease free
RNase free
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルブミン選択ガイドでお客様のアプリケーションに最適なアルブミンをお選びください。
BSAには以下のようなさまざまな分子生物学的用途があります:
  • 酵素または他のタンパク質の溶液中の添加成分として、酵素または他の目的タンパク質の反応管表面またはピペット表面への付着を防ぐため
  • インキュベーション中の不活性酵素またはタンパク質安定化剤として、酵素または目的タンパク質を適切に機能させるため
特徴および利点
この分子生物学用BSA溶液製品は、以下の性質について検査されています。
  • アルカリホスファターゼフリー
  • DNaseフリー/エンドヌクレアーゼフリー
  • ニッカーゼフリー/エンドヌクレアーゼフリー
  • プロテアーゼフリー
  • RNaseフリー
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8667-5X5ML:
B8667-6X5ML:
B8667PROC:
B8667-EW:
B8667-1VL:
B8667-1.25ML:
B8667-10X5ML:
B8667-VAR:
B8667-1.25ML-KC:
B8667-5ML:
B8667-1VL-KC:
B8667-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anjelika Gasilina et al.
Bio-protocol, 12(18) (2022-11-01)
Understanding the molecular and structural mechanisms that govern the assembly and organization of higher-order actin architecture requires the use of in vitro actin binding and bundling assays. Crosslinking of actin filaments into bundles can be monitored in vitro via several
Oscar Aparicio et al.
Current protocols in cell biology, Chapter 17, Unit 17-Unit 17 (2008-01-30)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) is a powerful and widely applied technique for detecting the association of individual proteins with specific genomic regions in vivo. Live cells are treated with formaldehyde to generate protein-protein and protein- DNA cross-links between molecules in close
Naveen Ramalingam et al.
Biomicrofluidics, 11(3), 034110-034110 (2017-06-15)
Bovine serum albumin (BSA) is widely used as an additive in polymerase chain reaction (PCR)-based microfluidic devices to passivate reactors and alleviate nucleic-acid amplification. BSA is available commercially in two types: either acetylated or non-acetylated. A survey of literature indicates
Elena Beam et al.
Clinical transplantation, 32(1) (2017-11-08)
Cytomegalovirus (CMV) pneumonia causes major morbidity and mortality. Its diagnosis requires demonstration of viral cytopathic changes in tissue, entailing risks of lung biopsy. This study aimed to determine CMV viral load (VL) thresholds in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) for diagnosis
Alexander S Day et al.
Scientific reports, 11(1), 19933-19933 (2021-10-09)
An emulsion loop-mediated isothermal amplification (eLAMP) platform was developed to reduce the impact that contamination has on assay performance. Ongoing LAMP reactions within the emulsion droplets cause a decrease in interfacial tension, causing a decrease in droplet size, which results