分子量
~66 kDa
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
出荷条件:冷蔵(ウェットアイス)
本製品は、現行の薬局方に明記、規定された内容に基づいて提供されます。MSDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の支配下で作成され発行されています。
詳細な情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
詳細な情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された公定書試験およびアッセイにおけるタンパク質定量用BSA USP標準品。
米国薬局方(USP)総論に従い、医薬品原薬および医薬製品中の総タンパク質測定時の標準溶液および適合性標準溶液の調製にも使用されます。
米国薬局方(USP)総論に従い、医薬品原薬および医薬製品中の総タンパク質測定時の標準溶液および適合性標準溶液の調製にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
調製ノート
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図したものではなく、いかなる種類の疾患の診断、治療、または治癒の目的に使用することはできません。
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
1076192-5X1ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
?507? Protein determination procedures
United States Pharmacopeia, 41(2), 6744-6744 (2016)
Cell transplantation, 26(12), 1840-1854 (2018-02-03)
Biologic substrates, prepared by decellularizing and solubilizing tissues, have been of great interest in the tissue engineering field because of the preservation of complex biochemical constituents found in the native extracellular matrix (ECM). The integrity of the ECM is critical
Cell stem cell, 24(5), 785-801 (2019-04-30)
The gene regulatory network (GRN) of naive mouse embryonic stem cells (ESCs) must be reconfigured to enable lineage commitment. TCF3 sanctions rewiring by suppressing components of the ESC transcription factor circuitry. However, TCF3 depletion only delays and does not prevent
American journal of physiology. Cell physiology, 313(2), C197-C206 (2017-05-19)
Dopamine decreases Na-K-ATPase (NKA) activity by PKC-dependent phosphorylation and endocytosis of the NKA α1. Dopamine-mediated regulation of NKA is impaired in aging and some forms of hypertension. Using opossum (OK) proximal tubule cells (PTCs), we demonstrated that sodium-hydrogen exchanger regulatory
Animals : an open access journal from MDPI, 10(8) (2020-08-23)
Microalgae isolated from the Qatari desert was identified as thermotolerant, with a rich metabolite profile that is appropriate for use as food and health supplements. In this research, a species of Chlorella, QUCCCM3, from the Qatar University Culture Collection of