Merck
A3311
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
powder, BioXtra
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
由来生物
bovine
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
分子量
~66 kDa
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
cell culture | embryo: suitable
損失
≤5%
pH
6.5-7.5
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は、マウス胚盤胞、桑実胚の培養などin vitro用途の培養液への使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミンは、細胞培養培地(特に無血清培地)の添加剤として広く用いられています。酸化障害からの保護、脂肪酸やピリドキサールといった他の培地成分の安定化など、数々の有益な働きがあります。
調製ノート
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3311-100G:
A3311-5G:
A3311-50G:
A3311-VAR:
A3311-10G:
A3311-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adriana Buskin et al.
Nature communications, 9(1), 4234-4234 (2018-10-14)
Mutations in pre-mRNA processing factors (PRPFs) cause autosomal-dominant retinitis pigmentosa (RP), but it is unclear why mutations in ubiquitously expressed genes cause non-syndromic retinal disease. Here, we generate transcriptome profiles from RP11 (PRPF31-mutated) patient-derived retinal organoids and retinal pigment epithelium
Elahe Masaeli et al.
Biofabrication, 12(2), 025006-025006 (2019-10-03)
The mammalian retina contains multiple cellular layers, each carrying out a specific task. Such a controlled organization should be considered as a crucial factor for designing retinal therapies. The maintenance of retinal layered complexity through the use of scaffold-free techniques
Shinnosuke Suzuki et al.
Development (Cambridge, England), 142(13), 2375-2384 (2015-06-21)
The protein CHD1 is a member of the family of ATPase-dependent chromatin remodeling factors. CHD1, which recognizes trimethylated histone H3 lysine 4, has been implicated in transcriptional activation in organisms ranging from yeast to humans. It is required for pre-mRNA
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive
資料
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
関連コンテンツ
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
ウシ血清アルブミン(BSA)の構造、分子量、機能、溶解性、製造方法、精製方法、アプリケーションおよび購入に関する情報が得られます。