Merck
A4378
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, 1× crystallized, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥97% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
品質
crystallized
分子量
~66 kDa
精製方法
cold ethanol fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
pH
7
溶解性
water: soluble (50 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンは、ヒトに最も豊富に含まれる血漿タンパク質です。高レベルのアルブミンは、脱水と関係があります。アルブミンターンオーバーは、鉄欠乏性貧血の幼児に見られます。血清アルブミンは、信頼性の高い肝疾患の予後指標です。アルブミンの酸化的損傷は、肝疾患の進行と関係があります。
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは以下の用途に用いられています:
  • 洗浄溶液および蛍光色素溶液の添加剤として
  • ウェイマウス培地および修飾必須培地-α(MEMα)の添加物として
  • タンパク質沈殿試験のための植物抽出物に
  • 網膜組織を洗い流すためのリンガー溶液の構成要素として
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
調製ノート
しばしば、"Cohn Fraction V"と呼ばれます。Cohnの冷エタノール分画法の改良法により調製。特許技術である独自の結晶化法により更に精製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4378-BULK:
A4378-1G:
A4378-100G:
A4378-25G:
A4378-VAR:
A4378-5G:
A4378-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Distribution of potassium conductance in mammalian Muller (glial) cells: a comparative study
Newman EA
The Journal of Neuroscience, 7(8), 2423-2432 (1987)
A revised protocol for in vitro development of mouse oocytes from primordial follicles dramatically improves their developmental competence
O'Brien MJ, et al.
Biology of Reproduction, 68(5), 1682-1686 (2003)
Effects of condensed tannins prepared from leaves of fodder plants on digestive enzymes in vitro and in the intestine of rats
Horigome T, et al.
British Journal of Urology, 60(2), 275-285 (1988)
Bingmei M Fu et al.
Microvascular research, 68(1), 51-62 (2004-06-29)
To investigate the effect of vascular endothelial growth factor (VEGF) on solute permeability of mammalian microvessels, we measured the apparent permeability (P) of various-sized solutes on the postcapillary venules of rat mesentery in vivo. Exposure to 1 nM VEGF transiently
Meghan Riddell et al.
Nature communications, 9(1), 5357-5357 (2018-12-19)
Strict regulation of proliferation is vital for development, whereas unregulated cell proliferation is a fundamental characteristic of cancer. The polarity protein atypical protein kinase C lambda/iota (aPKCλ) is associated with cell proliferation through unknown mechanisms. In endothelial cells, suppression of
関連コンテンツ
ウシ血清アルブミン(BSA)の構造、分子量、機能、溶解性、製造方法、精製方法、アプリケーションおよび購入に関する情報が得られます。
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.