由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥96%
フォーム
lyophilized powder
品質
suitable for RIA
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
blood typing: suitable
不純物
BT and VSV virus, tested
損失
≤5%
pH
5.2
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
適合性
suitable for insulin RIA procedures
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、66 kDaのタンパク質で、サブドメインをそれぞれ2つずつ有する3つのドメインから構成されています。α-らせん状の球状であり、非グリコシル化タンパク質です。
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは、以下の用途に使用されています:
- 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)におけるブロッキング剤として(154)
- 前胞状卵胞培養のためのダルベッコPBS培地の成分として(155)
- 卵母細胞受精のための変法トリス緩衝液培地(mTBS)の成分として(156)
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミン(BSA)は、薬物、ホルモン、脂肪酸のトランスポーターです。マイクロタイタープレートへの抗原および抗体の非特異的結合を防止するために、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)においてブロッキング剤として使用されています。BSAのシステインおよびチロシン残基は、金属結合に対して高い親和性を有しています。
特徴および利点
- 熱ショック分画化
- 放射免疫測定法(RIA)に適しています
注意
方法によっては、インスリン測定時のブランクが最大0.1 μunit/mgに達することがあります。
調製ノート
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7888-5G:
A7888-BULK:
A7888-10G:
A7888-50G:
A7888-100G:
A7888-VAR:
A7888-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lara Vlietstra et al.
PloS one, 14(6), e0217462-e0217462 (2019-06-07)
To determine if there is an association between sarcopenia, physical function and self-reported fatigue in osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). A cross-sectional analysis of measurements from a cohort of 157 participants with OA or RA was performed. The relationship
Yankel Chekli et al.
Scientific reports, 10(1), 15791-15791 (2020-09-27)
Bacterial proteins exported to the cell surface play key cellular functions. However, despite the interest to study the localisation of surface proteins such as adhesins, transporters or hydrolases, monitoring their dynamics in live imaging remains challenging, due to the limited
Sampada Chande et al.
Scientific reports, 10(1), 3069-3069 (2020-02-23)
Low blood phosphate (Pi) reduces muscle function in hypophosphatemic disorders. Which Pi transporters are required and whether hormonal changes due to hypophosphatemia contribute to muscle function is unknown. To address these questions we generated a series of conditional knockout mice
K B Cullberg et al.
Nutrition & diabetes, 4, e113-e113 (2014-03-26)
High levels of free fatty acids (FFA) have been suggested to be one of the underlying mechanisms for adipose tissue (AT) inflammation and dysfunction in obesity. Human AT produces several adipokines including monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), which are involved in
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and blocking with bovine serum albumin (BSA)?not all BSAs are alike
Xiao Y and Isaacs SN
Journal of Immunological Methods, 384(1-2), 148-151 (2012)