Merck
A3803
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.005% Fatty acids
損失
≤5.0%, Loss on drying
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
適合性
suitable for ELISA applications (as diluent)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、583アミノ酸からなる66.4 kDaの水溶性タンパク質です。1本鎖ポリペプチドを有し、6つのα-ヘリックスが3つの相同性ドメインを形成しています。pH依存的に可逆的な立体構造的異性化を受けます。ネイティブなタンパク質の構造は、加熱によって反応性および柔軟になります。BSAは、モデルタンパク質として免疫診断法、細胞培養培地および臨床化学的検査などのさまざまな用途に使用されています。血清アルブミンは、浸透血圧を維持することにより薬物の体内動態と有効性の確認を容易にします。
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは以下の用途に用いられています:
  • フィブリン基質の組織培養プレートへの非特異的吸着を防ぐため
  • アルブミン液滴調製の成分として
  • 体細胞の増殖を増進せずに精原細胞数を増加させるためのL-15培地の添加物として
  • 金属酸化物の吸着等温線を評価するための標準タンパク質として
BSAの多くの用途のなかに、脂肪酸(FA)担体があります。 特定の脂肪酸は別の細胞株にさまざまな影響を及ぼすおそれがあるため、BSAを細胞培養などの用途に使用する場合は、細胞培養に固有のFAを制御することが重要です。 細胞培養中の脂肪酸含有量を制御するには脱脂BSAが有用で、これにより研究者はこれらの細胞株に固有の脂肪酸を有効にできます。 また、脱脂BSAを用いると、特定のFAに最適かつ最強の結合部位を細胞培養に使用できます。 さらに、脱脂BSAの使用により、FA含有BSAに存在する可能性のある内因性脂肪酸に関する懸念が払拭されます。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
特徴および利点
  • 熱ショック分割済み
  • 本質的に脂肪酸を含まない
調製ノート
ヒートショック分画法を用いて調製脂肪酸含量を低減させるため更に精製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3803-BULK:
A3803-500G:
A3803-1KG:
A3803-10G:
A3803-50G:
A3803-100G:
A3803-5G:
A3803-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved in vitro culture conditions to enhance the survival, mitotic activity, and transplantability of rainbow trout type a spermatogonia
Shikina S and Yoshizaki G
Biology of Reproduction, 83(2), 268-276 (2010)
Initial investigation of acoustic droplet vaporization for occlusion in canine kidney
Zhang M, et al.
Ultrasound in Medicine & Biology, 36(10), 1691-1703 (2010)
Protein adsorption onto metal oxide materials in white wine model systems
Pachova V, et al.
Journal of Food Science, 67(6), 2118-2121 (2002)
PDGF-BB released in tendon repair using a novel delivery system promotes cell proliferation and collagen remodeling
Thomopoulos S, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 25(10), 1358-1368 (2007)
The role of inertial cavitation in acoustic droplet vaporization
Fabiilli ML, et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 56(5), 1006-1017 (2009)
資料
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
関連コンテンツ
ウシ血清アルブミン(BSA)の構造、分子量、機能、溶解性、製造方法、精製方法、アプリケーションおよび購入に関する情報が得られます。
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.