Merck
10775835001
Roche
ウシ血清アルブミン フラクションV、脂肪酸フリー
98.5% (electrophoresis), Fatty acids (total) ≤0.2 mg/g, Triglycerides (enzym.) free, Immunoglobulins not detectable, microbiological culture: suitable, USA origin
別名:
ウシ血清アルブミン, BSA, ウシアルブミン, ウシ血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
98.5% (electrophoresis)
フォーム
lyophilized
分子量
Mr 68 kDa
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
Roche
由来
USA origin
テクニック
immunofluorescence: suitable
ligand binding assay: suitable
不純物
Immunoglobulins, none detected
Triglycerides, none detected
≤0.2 mg/g fatty acids
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
脂肪酸および脂質研究に最高の品質を有しています。
BSAは583アミノ酸残基からなる単鎖のポリペプチドであり、炭水化物を含みません。pH 5~7において、17の鎖内ジスルフィド架橋と1つのスルフヒドリル基を含みます。
アプリケーション
ウシ血清アルブミン、フラクションV、脂肪酸フリーは以下のように使用されます:
  • 脂質研究において生体系での脂質代謝研究に
  • 生物体内での輸送機構の特定に
  • リガンド結合の研究に
  • イオン結合の研究に
  • 心筋細胞単離中の溶液調製に
  • 免疫蛍光測定用胚インキュベートのためのブロッキング溶液として
  • 膜作用性ペプチドと人工二重層間の相互作用研究のための二重偏波干渉分光法(DPI)に
生物化学的/生理学的作用
脂肪酸は循環血漿に不溶であるため、主に血漿アルブミンによって運ばれます。ヒト血漿アルブミンとウシ血漿アルブミンは76%の配列相同性を有しています。循環系において最も多量に存在するタンパク質であるため、血中pHの維持および脂肪酸、金属、アミノ酸、ステロイドや薬物など、数種の内因生および外因生化合物の運搬に係っています。
特徴および利点
  • 現行の品質管理手順に従い脂肪酸フリー(脂質研究に適す)
  • 高品質
  • 重金属イオンが少ない
  • 長期間の安定性
品質
純度:アルブミン98.5%以上(電気泳動による)、タンパク質98%
混在物:脂肪酸0.2 mg/g未満、トリグリセリド不検出(酵素反応による)、免疫グロブリン不検出(オクタロニー法)、水5%以下、重金属30 ppm以下
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide
and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry
Payne JAE, et al.
Bio-protocol, 7(1), 1-12 (2017)
Relief of endoplasmic reticulum stress enhances DNA damage repair and improves development of pre-implantation embryos
Dicks N, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0187717-e0187717 (2017)
Geronimo Matteo et al.
Endocrinology, 162(6) (2021-03-12)
Human studies consistently show an association between exposure to persistent organic pollutants, including 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD, aka "dioxin"), and increased diabetes risk. We previously showed that a single high-dose TCDD exposure (20 µg/kg) decreased plasma insulin levels in male and female
Jelena Branovets et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 305(4), H506-H520 (2013-06-25)
Disruption of the creatine kinase (CK) system in hearts of CK-deficient mice leads to changes in the ultrastructure and regulation of mitochondrial respiration. We expected to see similar changes in creatine-deficient mice, which lack the enzyme guanidinoacetate methyltransferase (GAMT) to
Putnam F
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 5 (2012)