アプリケーション
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(DPBS)は、化学的に定義された平衡塩類溶液がin vitroにおいて細胞の構造的および生理学的な完全性が維持されるような環境を提供する場合に、哺乳類細胞を維持する目的で使用されます。DPBSは、細胞を数え上げるときの希釈液として、細胞をリンスするために、また、多くのクロマトグラフィー手順でバッファーとして、よく用いられます。また、DPBSは、カルシウムとマグネシムの存在がトリプシンの活性を阻害する可能性のある場合に、解離過程にある細胞の洗浄や再懸濁にも用いられます。この用途では、カルシウム塩とマグネシウム塩を用いずに処方されたDPBS改変版を使用してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
59331C-500ML:
59331C-PH:
59331C-1000ML:
59331C-BULK:
59331CPROC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Science translational medicine, 11(489) (2019-04-26)
The short-chain fatty acid propionate is a potent inhibitor of molds that is widely used as a food preservative and endogenously produced by gut microbiota. Although generally recognized as safe by the U.S. Food and Drug Administration, the metabolic effects