安全性情報
79383
Sigma-Aldrich
リン酸緩衝生理食塩水
10X, liquid, pH ~7.4 (25 °C, after tenfold dilution), BioUltra
別名:
PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
製品名
リン酸緩衝生理食塩水, BioUltra, washing buffer for peroxidase conjugates in Western Blotting, 10x concentrate
品質水準
製品種目
BioUltra
フォーム
liquid
品質
10x concentrate
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
~7.4 (25 °C, after tenfold dilution)
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 液体中レーザーアブレーションにより生成された、カーボンドット充填ポリビニルアルコール複合体:この研究では、液体中レーザーアブレーション(LAL)を使用して、カーボンドット(CD)を充填したポリビニルアルコール(PVA)複合体の合成を調査しています。複合体を特性評価し、潜在的な生体医学的用途について試験したところ、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)溶液で評価した際に、機械的特性と生体適合性が向上することが示されました(Cutroneo et al., 2024)。
  • リン酸緩衝生理食塩水溶液における ASTM F139 外科用ステンレス鋼のトリボ腐食と表面化学の相互作用の調査:この研究では、PBS における ASTM F139 外科用ステンレス鋼のトリボ腐食挙動と表面化学を調査しています。この研究は、生理学的条件下における材料′の性能と劣化メカニズムに関する洞察を提供しており、これは生体医療インプラントの応用に不可欠です(Macedo et al., 2024)。
  • 3D 組織工学によるプラーク誘発性歯肉炎の in vitro モデルを用いた口腔ケア製品の生物学的評価:この研究では、3D 組織工学によるプラーク誘発性歯肉炎のモデルを使用して、さまざまな口腔ケア製品の有効性を評価しています。製品の抗炎症および抗菌特性の評価中に生理学的条件をシミュレートするために、PBS を対照として使用しました(Barker et al., 2024)。
  • 双性イオン性ポリマーブロックを含有する UCST 型温度応答性ゾル-ゲル転移トリブロックコポリマー:この研究では、新たな上限臨界共溶温度(UCST)型温度応答性ゾル-ゲル転移トリブロックコポリマーの開発に焦点を当てています。薬物送達や、その他の生物医学的応用におけるその潜在的可能性を評価するために、PBS 中での材料特性′が幅広く研究されました(Kawamura et al., 2024)。
  • 緩歩動物由来の、ミトコンドリアに豊富に含まれる熱可溶性タンパク質が、代表的なストレス因子に対する脂肪由来幹細胞の生存率を改善:この研究では、ストレス条件下における脂肪由来幹細胞に対する緩歩動物由来タンパク質の保護効果を検証しています。細胞′の生存率と機能を PBS で評価し、幹細胞治療の可能性を高めるタンパク質′の潜在能力について貴重な洞察が得られました(Rolsma et al., 2024)。
注意
沈殿物が生じた場合は、穏やかな加温により再溶解できます。
物理的形状
100 mMリン酸ナトリウム、9.0%NaCl、pH 6.8±0.1(25°C)
再構成
使用前によく振ってください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79383-BULK:
79383-250ML:
79383-1L-BULK:
79383-VAR:
79383-1L:
79383-250ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Ibrahim et al.
Invertebrate neuroscience : IN, 20(4), 16-16 (2020-09-03)
Electron microscopy revealed that glial cells in the posterior sub-esophageal mass of the brain in Sepia officinalis had a well-developed rough endoplasmic reticulum formed by long coverslips with rectilinear or curvilinear arrangements. The coverslips appeared dilated and have a large
Konrad Franke et al.
Translational oncology, 2(4), 310-320 (2009-12-04)
Nodal spread is the single most important prognostic factor of survival in gastric cancer patients. In this study, genes that were upregulated in the lymph node metastases of gastric cancer were identified and may serve as putative novel therapeutic target.
Yong N Li et al.
The Journal of comparative neurology, 516(5), 442-453 (2009-08-06)
Horizontal cells (HCs) are involved in establishing the center-surround receptive field organization of photoreceptor and bipolar cells. In many species, HCs respond differentially to colors and may play a role in color vision. An earlier study from our laboratory suggested
Campylobacter jejuni in penguins, Antarctica.
Petra Griekspoor et al.
Emerging infectious diseases, 15(5), 847-848 (2009-05-01)
S Vaddiraju et al.
Biosensors & bioelectronics, 24(6), 1557-1562 (2008-10-01)
The performance of an implantable glucose sensor is strongly dependent on the ability of their outer membrane to govern the diffusion of the various participating species. In this contribution, using a series of layer-by-layer (LBL) assembled outer membranes, the role