Merck
P3688
Sigma-Aldrich
リン酸緩衝生理食塩水
powder, pH 7.4, contains BSA
別名:
PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
product name
リン酸緩衝生理食塩水, pH 7.4, contains BSA, powder
形状
powder
品質水準
含みます
BSA
pH
7.4
溶解性
water: soluble
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水は、リオトロピック液晶(LLC)含有の遊離試験用溶液の希釈に使用されています。また、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)のブロッキング溶液としても使用されています。
包装
ホイルパウチ入り
再構成
1袋分を1 Lの蒸留水または脱イオン水に溶解すると、 0.138 M塩化ナトリウム、0.0027 M塩化カリウム、1%(w/v)ウシ血清アルブミンを含有する0.01 M リン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4、 25°C)が得られます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P3688-1PAK:
P3688-10PAK:
P3688-VAR:
P3688-BULK:
P3688-5X10PAK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determining in-field dispersal of the redbanded stink bug (Hemiptera: Pentatomidae) in soybean fields using a protein based mark-capture method
Bastola A and Davis JA
Crop Protection, 112, 24-32 (2018)
Structural characterization of lyotropic liquid crystals containing a dendrimer for solubilization and release of gallic acid
Bitan-Cherbakovsky L, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 112, 87-95 (2013)
Discovery of antivirulence agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Khodaverdian V, et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(8), 3645-3652 (2013)
Yong N Li et al.
The Journal of comparative neurology, 516(5), 442-453 (2009-08-06)
Horizontal cells (HCs) are involved in establishing the center-surround receptive field organization of photoreceptor and bipolar cells. In many species, HCs respond differentially to colors and may play a role in color vision. An earlier study from our laboratory suggested
S Vaddiraju et al.
Biosensors & bioelectronics, 24(6), 1557-1562 (2008-10-01)
The performance of an implantable glucose sensor is strongly dependent on the ability of their outer membrane to govern the diffusion of the various participating species. In this contribution, using a series of layer-by-layer (LBL) assembled outer membranes, the role
プロトコル
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
パラフィン包埋組織切片中の特定の抗原を染色および可視化する免疫組織染色(IHC)の全プロトコルをご紹介します。
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.