C5670
塩化カルシウム
anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
別名:
CaCl2, Calcium dichloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥96.0%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | plant: suitable
mp
772 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
プラスミドDNAまたは高分子量ゲノムDNAを有する真核細胞のトランスフェクションに用いられます。プラスミドDNA pBR322を有する大腸菌のCaCl2介在性エレクトロポレーションが研究されています。CaCl2を用いるウイルスベクター濃度に関するプロトコルが発表されています。
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C5670-VAR:
C5670-BULK:
C5670-500G:
C5670-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.