Merck
M2643
Sigma-Aldrich
硫酸マグネシウム
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MgSO4
CAS番号:
分子量:
120.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
フォーム:
powder
蒸気密度
<0.01 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
SMILES記法
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸マグネシウムは、女性における子癇発作を低減します。N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体を阻害し、抗痙攣作用を示します。
アプリケーション
硫酸マグネシウムは以下に使用されています:
  • ゲルビーズ内のE.coliマイクロコロニー用のM63ワーキング培地溶液の成分 およびシネコシスティス液体増殖培地
  • ホスホグリセリン酸ムターゼアッセイおよびリボキナーゼ活性アッセイ用のバッファー成分
  • 不死化骨髄由来マクロファージ(iBMDM)における細胞膜コレステロール測定アッセイ用の冷却アッセイバッファー成分
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2643-BULK:
M2643-VAR:
M2643-1KG:
M2643-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Magnesium sulfate in eclampsia and pre-eclampsia
Lu JF and Nightingale CH
Clinical Pharmacokinetics, 38(4), 305-314 (2000)
Analysis of Metals in Whole Cells, Thylakoids and Photosynthetic Protein Complexes in Synechocystis sp. PCC6803
Gandini C, et al.
Bio-protocol, 8(12) (2018)
Deuterated nucleotides as chemical probes of RNA structure: a detailed protocol for the enzymatic synthesis of a complete set of nucleotides specifically deuterated at ribose carbons
Tullius T, et al.
ScienceOpen Research (2015)
Bacterial Microcolonies in Gel Beads for High-throughput Screening
Schaerli Y
Bio-protocol, 8(13) (2018)
Magnesium sulphate and other anticonvulsants for women with pre-eclampsia
Duley L, et al.
Cochrane database of systematic reviews (Online) (2010)