アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.458 (lit.)
bp
114 °C/13 mmHg (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C10H22S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-デカネチオールは、自己組織化単分子層(SAM)を形成するアルカンチオールであり、さまざまな基板に保護コーティングとしてコーティングできます。
アプリケーション
1-デカネチオールは、メルカプトヘキサノールと混合することにより、表面増強ラマン散乱(SERS)に基づくアプリケーション用に銀の表面を修飾できます。銅ニッケル(CuNi)合金標準の腐食防止剤として機能し、91%の阻害効率を示します。亜鉛ドープ銅インジウム硫化物(ZnCuInS2)は、有機発光ダイオード(OLED)の電荷移動度と輝度を向上させる配位子として1-デカンチオールで官能化できます。1-デカネチオールは、電界効果トランジスター(FET)用の金ソース-ドレイン電極表面にこの物質の単分子層を生成することにより、電荷注入を改善するために使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D1602-50ML:
D1602-VAR:
D1602-250ML:
D1602-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thiol self-assemble layer as inhibitor to protect B10 from seawater corrosion.
Progress in Organic Coatings, 97(1), 82-90 (2016)
Quantum Dot Light-Emitting Diode with Ligand-Exchanged ZnCuInS2 Quantum Dot.
Transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 100(11), 943-948 (2017)
Transparent polymer-based SERS substrates templated by a soda can.
Sensors and Actuators B, Chemical, 259(1), 64-74 (2018)
Extinction coefficient of gold nanoparticles with different sizes and different capping ligands.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 58(1), 3-7 (2007)
In situ STM imaging of individual molecules in two-component self-assembled monolayers of 3-mercaptopropionic acid and 1-decanethiol on Au (111).
Journal of Electroanalytical Chemistry, 496(1-2), 50-60 (2001)