Merck
669148
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanethiol
97%
別名:
2-Ethyl-1-hexanethiol, 2-Ethylhexylmercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18S
CAS番号:
分子量:
146.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.457
密度
0.843 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCC(CC)CS
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
UCJMHYXRQZYNNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Ethylhexanethiol is an organothiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces such as metal oxides and metals. It modifies the surface by acting as a corrosion inhibitor and increases the stability of the surface.
アプリケーション
2-Ethylhexanethiol can be used as a capping agent on the gold surface for the development of chemiresistive vapor sensors. It also forms a SAM on copper indium sulfide (CuInS2) which can be used as an active layer on organic electronic devices such as organic light emitting diodes (OLEDs) and solar cells.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
669148-VAR:
669148-100G:
669148-BULK:
669148-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermal Stability of Thiolate Self-Assembled Monolayers on Copper Surface
Advanced Materials Research, 646, 18-23 (2013)
High-Throughput Fabrication and Screening Improves Gold Nanoparticle Chemiresistor Sensor Performance
Hubble LJ, et al.
ACS Combinatorial Science, 17(2), 120-129 (2015)
High luminance of CuInS 2-based yellow quantum dot light emitting diodes fabricated by all-solution processing
Li J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(76), 72462-72470 (2016)
Effect of humidity on nanoparticle-based chemiresistors: a comparison between synthetic and real-world samples
Konvalina G and Haick H
ACS Applied Materials & Interfaces, 4(1), 317-325 (2011)
Enhanced charge separation in ternary P3HT/PCBM/CuInS 2 nanocrystals hybrid solar cells
Lefranccois A, et al.
Scientific reports, 5(2), 7768-7768 (2015)
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.