Merck
548715
Sigma-Aldrich
4-tert-ブチルベンジルメルカプタン
別名:
4-tert-ブチルフェニルメタンチオール, 4-tert-ブチルベンジルチオール, 4-tert-ブチルベンゼンメタンチオール, p-tert-ブチルベンジル メルカプタン, p-tert-ブチルベンゼンメタンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4CH2SH
CAS番号:
分子量:
180.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.5430 (lit.)
品質水準
bp
102-103 °C/3.1 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C11H16S/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
InChI Key
UIYKSYBJKIMANV-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-tert-ブチルベンジルメルカプタンは、金属クラスターを合成するための配位子として一般的に使用されるベンジルメルカプタン誘導体です。
アプリケーション
4-tert-ブチルベンジルメルカプタン(BBSH)は、Nav1.7(Nav =電圧の強力な状態依存阻害剤である依存性ナトリウムチャネル)N-Me-アミノピリミジノン誘導体の調製に使用できます。また、相溶化剤の使用を避けながら、混和性の原理に基づいた新しいアプローチにより、有機可溶性の原子的に正確な銀クラスターのアレイを合成するために使用できます。
以下の反応物質です:
  • チオ尿素触媒による立体選択的硫黄-Michael付加
  • 求核置換反応
  • 尿素触媒によるチオエステル化
  • Sc触媒によるMichael付加
  • 銅触媒による脱炭酸クロスカップリング
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
162.0 °F - closed cup
引火点(℃)
72.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
548715-500G:
548715-VAR:
548715-BULK:
548715-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Luminescent AgAu Alloy Clusters Derived from Ag Nanoparticles-Manifestations of Tunable AuI-CuI Metallophilic Interactions.
Krishnadas KR, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014(5), 908-916 (2014)
Synthesis of atomically precise silver clusters by using the miscibility principle.
Ghosh A and Pradeep T.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(31), 5271-5275 (2014)
Hanh Nho Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(2), 1055-1060 (2012-01-03)
Clinical genetic data have shown that the product of the SCN9A gene, voltage-gated sodium ion channel Nav1.7, is a key control point for pain perception and a possible target for a next generation of analgesics. Sodium channels, however, historically have
C K Manju et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(24), 8664-8670 (2019-05-29)
Recent reports have shown that the intercluster reaction is a new synthetic strategy to prepare alloy clusters. In this work, we performed an intercluster reaction between silver clusters and produced highly ionizable Ag-S-type clusters; we examined their formation by mass
Nan Yan et al.
Science advances, 4(10), eaat7259-eaat7259 (2018-10-20)
The transition from nanocluster to nanocrystal is a central issue in nanoscience. The atomic structure determination of metal nanoparticles in the transition size range is challenging and particularly important in understanding the quantum size effect at the atomic level. On