アッセイ
99% (GC)
フォーム
solid
mp
103-105 °C
SMILES記法
SC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H16S/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
InChI Key
ADJJLNODXLXTIH-CHIWXEEVSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
719234-BULK:
719234-500MG:
719234-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.