蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
303.5 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
-0.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES記法
CC(C)(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI Key
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
109207-1L:
109207-5L:
109207-2.5L:
109207-100ML:
109207-2L:
109207-500ML:
109207-VAR:
109207-BULK:
109207-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック