Merck
238317
Sigma-Aldrich
エチルメチルスルフィド
96%
別名:
(Methylsulfanyl)ethane, (Methylthio)ethane, 1-(Methylthio)ethane, 2-Thiabutane, Ethyl methyl thioether, Ethyl(methyl)sulfane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2SCH3
CAS番号:
分子量:
76.16
Beilstein:
1696871
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
272 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CCSC
InChI
1S/C3H8S/c1-3-4-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチルメチル硫化物のtrans異性体および、その10種類の同位体種のマイクロ波スペクトルの調査が行われました。エチルメチル硫化物とN-クロロスクシンイミドおよび硫化スルフリルとの塩素化について報告されています
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
238317-VAR:
238317-25G:
238317-100G:
238317-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chlorination of unsymmetrical sulfides.
Tuleen DL and Stephens T.
The Journal of Organic Chemistry, 34(1), 31-35 (1969)
Microwave spectrum, structure, dipole moment, and internal rotation of the trans isomer of ethyl methyl sulfide.
Hayashi M, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 86(1), 129-135 (1981)
Ward Said-Ahmad et al.
Analytical chemistry, 89(5), 3199-3207 (2017-02-15)
We describe a simple, sensitive, and robust method for sulfur isotope ratio (
Marlize Z Bekker et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(51), 13483-13491 (2018-12-13)
Diorganopolysulfanes can be generated when hydrogen sulfide (H2S) and thiols are oxidized in the presence of Cu(II) under conditions usually aimed at removing H2S from wine. This work sought to understand if polysulfanes could act as latent sources of H2S
Marlize Z Bekker et al.
Food chemistry, 245, 676-686 (2017-12-31)
Precursors to hydrogen sulfide (H