Merck
T15601
Sigma-Aldrich
テトラヒドロチオフェン
99%
別名:
THT, チオファン, チオラン, テトラメチレンスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8S
CAS番号:
分子量:
88.17
Beilstein:
102392
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
18 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCSC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラヒドロチオフェンは、様々なエポキシドやその誘導体の合成用試薬として使用できます。ベンゾ[n.1.0]ビシクロアルカンの合成用触媒として使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T15601-2KG:
T15601-500G:
T15601-5G:
T15601-100G:
T15601-BULK:
T15601-5KG:
T15601-1KG:
T15601-25G:
T15601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A new protocol for the in situ generation of aromatic, heteroaromatic, and unsaturated diazo compounds and its application in catalytic and asymmetric epoxidation of carbonyl compounds. Extensive studies to map out scope and limitations, and rationalization of diastereo-and enantioselectivities.
Aggarwal VK, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(36), 10926-10940 (2003)
Catalytic asymmetric synthesis of epoxides from aldehydes using sulfur ylides with in situ generation of diazocompounds.
Aggarwal VK, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(8), 1430-1433 (2001)
Tetrahydrothiophene-catalyzed synthesis of benzo [n.1.0] bicycloalkanes.
Ye LW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(4), 1335-1340 (2007)
Sanat Ghosh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(31), 17482-17493 (2020-06-13)
This is a tale of a pair of a hydrogen bond donor and acceptor, namely the CH donor and sulphur acceptor, neither of which is a conventional hydrogen bond participant. Sulfur (S), being less electronegative (2.58) compared to its first
The ganglionic blocking action of thiophanium derivatives.
L O RANDALL et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 97(1), 48-57 (1949-09-01)